Learn More
Ethyl 2-Amino-4-(4-Methoxyphenyl)thiophol-3-Carboxylat, 96 %
Artikelnummer. 15468185
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468185 10 g 10 Gramm
15458185 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468185 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32736.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15854-11-2
Summenformel C14H15NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 277.338
MDL-Nummer MFCD01917484
InChI-Schlüssel ZUOUKGJUHCKVDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methoxyphenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxyphenyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid,2-amino-4-4-methoxyphenyl-,ethyl ester, 2-amino-4-4-methoxy-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methoxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 727641
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-methoxyphenyl)thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 10 g
Formelmasse 277.34
Reinheit (%) 96%