Learn More
Ethyl-2-Amino-4-(4-Pyridyl)thiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15413956 1 g 1 Gramm
15423956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413956 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58069.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 117516-88-8 | Molecular Formula: C12H12N2O2S | Molecular Weight: 248.3 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117516-88-8
Summenformel C12H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
MDL-Nummer MFCD01922021
InChI-Schlüssel LKLAPQXKZAVVPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-pyridinyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-pyridin-4-yl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-4-pyridinyl-, ethyl ester, 2-amino-4-4-pyridyl thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20mn8d, cbmicro_021712, ethyl 2-azanyl-4-pyridin-4-yl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-pyridin-4-yl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 874726
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-pyridin-4-ylthiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=NC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-pyridyl)thiophene-3-carboxylate
Menge 1 g
Formelmasse 248.29
Reinheit (%) 97%