Learn More
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-Carboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10343482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10343482 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10343482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 251280100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4506-71-2
InChI-Schlüssel CDYVTVLXEWMCHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78262
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCCC2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 113.0°C to 117.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H15NO2S
Menge 10 g
Synonym ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-, ethyl ester, ethyl2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, methylaminotetrahydrobenzothiophenecarboxylate, 2-amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylate, ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
Formelmasse 225.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke