Learn More
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306946
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11306946 1 g 1 Gramm
11316946 5 g 5 Gramm
11326946 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06654.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15400-53-0 | C7H9N3O3 | 183.167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15400-53-0
Summenformel C7H9N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 183.167
MDL-Nummer MFCD00039708
InChI-Schlüssel HRRHGLKNOJHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-carboethoxy-4-hydroxypyrimidine, 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-1,4-dihydro-4-oxopyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-hydroxy-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-oxo-3h-pyrimidine-5-carboxylate, 1rry, acmc-209xd5
PubChem CID 84894
ChEBI CHEBI:39721
IUPAC-Name Ethyl-2-Amino-6-Oxo-1H-Pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(NC1=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Schmelzpunkt ∽300°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 165835
Formelmasse 183.17
Reinheit (%) 95%