Learn More
Ethyl2-Amino-4-(p-tolyl)thiophen-3-Carboxylat, 97+%, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 105°C to 107°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 261.35 |
| Reinheit (%) | ≥97% |