Learn More
Ethyl-2-amino-4-phenyl-5-thiazolcarboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072000 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10072000 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072000 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162220025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate
Namenshinweis 99%
CAS 64399-23-1
Schmelzpunkt 169°C to 172°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H12N2O2S
MDL-Nummer MFCD00022452
Menge 2.5 g
Synonym ethyl 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209nlv, 2-amino-4-phenyl-5-carboethoxythiazole, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-carboxylate, ethyl2-amino-4-phenylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-phenylthiazol-5-yl-carboxylate
InChI-Schlüssel OZMXFXOHCUEEPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
PubChem CID 73239
Formelmasse 248.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver