Learn More
Ethyl-2-Amino-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424527 1 g 1 Gramm
15417925 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31867.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4815-36-5 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-36-5
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD00126391
InChI-Schlüssel WYTHTMKMOSPACP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate, thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, amino-2 ethoxycarbonyl-3 phenyl-4 thiophene french, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-4-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, cbmicro_024541, enamine_004212
PubChem CID 73242
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-phenylthiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 1 g
Formelmasse 247.32
Reinheit (%) 96%