Learn More
Ethyl2-Amino-5,6-Dihydro-4H-Cyclopenta[b]thiophen-3-Carboxylat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498355
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498355 25 g 25 Gramm
15488355 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498355 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33196.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4815-29-6 | C10H13NO2S | 211.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-29-6
Summenformel C10H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 211.28
MDL-Nummer MFCD00102063
InChI-Schlüssel BOJXCJDYZJSPMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-aminocyclopenta b thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b-thiophene-3-carboxylate, 4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylic acid, 2-amino-5,6-dihydro-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6-trihydrocyclopenta 1,2-b thiophene-3-carboxylate, enamine_004067, ethyl 2-aminocyclopentathiophene-3-carboxylate
PubChem CID 264105
IUPAC-Name ethyl 2-amino-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)SC2=C1CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 95°C to 96°C
Menge 25 g
Formelmasse 211.28
Reinheit (%) 96%