Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl2-Amino-5-Methyl-4-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 97%
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 261.34 |
| Reinheit (%) | 97% |