Learn More
Ethyl-2-Amino-5-Phenylthiophen-3-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496687 1 g 1 Gramm
15406697 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33823.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4815-34-3 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Amino-5-Phenylthiophen-3-Carboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-34-3
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD01829801
InChI-Schlüssel WIVNPGXPJBBZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-5-phenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, enamine_004942, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-5-phenylthiophene, ethyl 2-azanyl-5-phenyl-thiophene-3-carboxylate, 2-amino-5-phenyl thiophene-3-carboxylic ethyl ester, 2-amino-5-phenyl-3-thiophenecarboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 638860
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-5-Phenylthiophen-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC(=C1)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 1 g
Formelmasse 247.32
Reinheit (%) 97%