Learn More
Ethyl2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxylat, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438625 1 g 1 Gramm
15448625 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33760.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76981-71-0
Summenformel C12H17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.333
MDL-Nummer MFCD00638882
InChI-Schlüssel WSOISFMHBFFWRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-2-amino-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methylbenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 2788860
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCC(C2)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 1 g
Formelmasse 239.34
Reinheit (%) 96%