missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-2-aminooxazol-4-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7031457
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15415277 1 g 1 Gramm
15425277 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15415277

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32542.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 177760-52-0 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 177760-52-0
Summenformel C6H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
MDL-Nummer MFCD06659907
InChI-Schlüssel NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 319549
IUPAC-Name Ethyl 2-Amino-1,3-Oxazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=COC(N)=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-aminooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-amino-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole, ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate, pubchem18558, acmc-1c3gt
Formelmasse 156.14
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.