Learn More
Ethyl-2-aminopyridin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497788 25 g 25 Gramm
15487788 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61280.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13362-30-6 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Aminopyridin-4-Carboxylat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13362-30-6
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD03791260
InChI-Schlüssel XVBZFXZNJAFCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-aminoisonicotinate, 2-amino-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, 2-aminoisonicotinic acid ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl pyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, pubchem16599, acmc-209bt6
PubChem CID 7015521
IUPAC-Name Ethyl 2-Aminopyridin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver