Learn More
Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-Aminothiophene-3-carboxylate |
| CAS | 31891-06-2 |
| Summenformel | C7 H9 N O2 S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-2-10-7(9)5-3-4-11-6(5)8/h3-4H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccsc1N |
| IUPAC-Name | Ethyl-2-aminothiophen-3-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 171.22 |
| Formelmasse | 171.0354 |