Learn More
Ethyl-2-brom-4-methylthiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498297 1 g 1 Gramm
15408307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51833.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Findet seine Anwendung in der Vorbereitung von Thiazol-4- und -5-Carboxylaten, und einer Infrarotstudie ihrer Rotationsisomere und bei der Entdeckung von Thiazolylpyridinon-SCD1-Inhibitoren mit bevorzugter Leberverteilung und reduzierten, auf Mechanismen basierenden Nebenwirkungen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22900-83-0
Summenformel C7H8BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 250.11
MDL-Nummer MFCD03791227
InChI-Schlüssel CFBIOWPDDZPIDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-4-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-bromo-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, maybridge3_004543, ksc207i5t, ethyl2-bromo-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethylbromomethylthiazolecarboxylate
PubChem CID 2824057
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-4-Methyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Br)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 250.12
Reinheit (%) 97%