Learn More
Ethyl-2-Bromisobutyrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026666
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11409827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22785.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 600-00-0 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ethyl 2-bromoisobutyrate is used as an Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator that will generate a polymer with an ethyl end group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-Bromisobutyrat wird als ATRP-Initiator (Atom Transfer Radical Polymerization) verwendet, der ein Polymer mit einer Ethylendgruppe erzeugt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-00-0
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000123
InChI-Schlüssel IOLQWGVDEFWYNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromoisobutyrate, ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, ethyl alpha-bromoisobutyrate, ethyl .alpha.-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester, 2-bromo-2-methylpropanoic acid, ethyl ester, ethyl-2-bromoisobutyrate, propanoic acid, bromo-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, propionic acid, 2-bromo-2-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 11745
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-2-methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromoisobutyrate
Dichte 1.329
Siedepunkt 162°C to 164°C
Flammpunkt 57°C (135°F)
Brechungsindex 1.444
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1098947
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-bromoisobutyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 2-bromoisobutyrate