Learn More
Ethyl-2-bromisovalerat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052675
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052675 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052675 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1128.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-2-bromisovalerat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Bromoisovalerate
CAS 609-12-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl 2-Bromoisovalerate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H13 Br O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Ethyl 2-Bromoisovalerate
InChI-Formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(Br)C(C)C
IUPAC-Name Ethyl-2-brom-3-methylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 209.08
Menge 100 mg
Formelmasse 208.0099 g/mol