Learn More
Ethyl-2-bromthiazol-4-carboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214378 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15214378
Marke: Thermo Scientific Acros 454610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
CAS 100367-77-9
Schmelzpunkt 69.0°C to 71.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H6BrNO2S
Menge 1 g
Synonym ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl2-bromothiazole-4-carboxylate, ethyl 2-bromo-4-thiazolecarboxylate, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, zlchem 490, pubchem17466
InChI-Schlüssel CNHISCQPKKGDPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)Br
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 236.09
PubChem CID 353965
Formelmasse 236.09
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.