Learn More
Ethyl-2-bromthiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424107
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 15424107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31507.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
CAS 100367-77-9
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Summenformel C6H6BrNO2S
MDL-Nummer MFCD03788564
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Synonym ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl2-bromothiazole-4-carboxylate, ethyl 2-bromo-4-thiazolecarboxylate, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, zlchem 490, pubchem17466
InChI-Schlüssel CNHISCQPKKGDPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)Br
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 236.083
PubChem CID 353965
Formelmasse 236.08
Reinheit (%) 97%