Learn More
Ethyl-2-bromthiazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036751
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15461258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55109.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41731-83-3 | C6H6BrNO2S | 236.08 g/mol
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate is used in medicine, pharmaceutical intermediate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylbromthiazol2-5-carboxylat wird in der Medizin für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41731-83-3
Summenformel C6H6BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.08
MDL-Nummer MFCD00463837
InChI-Schlüssel KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3614103
IUPAC-Name Ethyl 2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Dichte 1.581
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 250 mg
Synonym ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Löslichkeitsinformationen Miscible is water.
Formelmasse 236.08
Reinheit (%) 98%