Learn More
Ethyl2-Bromvalerat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497206 25 g 25 Gramm
11407216 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25530.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-83-8 | C7H13BrO2 | 209.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-83-8
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.083
MDL-Nummer MFCD00000159
InChI-Schlüssel ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC-Name Ethyl-2-brompentanoat
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-bromovalerate
Dichte 1.226
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1098901
Synonym ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Formelmasse 209.09
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.