Learn More
Ethyl 2-Bromovalerat, TRC
Artikelnummer. 30134633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134633 25 g 25 Gramm
30133460 10 g 10 Gramm
30005574 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90055025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-83-8
Summenformel C7H13BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.081
Synonym Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
IUPAC-Name Ethyl-2-brompentanoat
SMILES CCCC(Br)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Bromovalerate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formelmasse 208.0099