Learn More
Ethyl-2-chlor-4,4,4-trifluoracetoacetat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485926 25 g 25 Gramm
11475926 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22270.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 363-58-6 | C6H6ClF3O3 | 218.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 363-58-6
Summenformel C6H6ClF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 218.56
MDL-Nummer MFCD00041540
InChI-Schlüssel YVWUNJVPOCYLIM-VKHMYHEASA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-butyric acid ethyl ester, 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxo-, ethyl ester, zlchem 1230, acmc-1cs5z, ethyl chlorotrifluoroacetoacetate, ethyl 2-chloro-3-keto-trifluorobutyrate
PubChem CID 2737165
IUPAC-Name Ethyl2Chlor-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutanat
SMILES CCOC(=O)[C@@H](Cl)C(=O)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Dichte 1.39
Siedepunkt 67°C to 71°C (35 mmHg)
Flammpunkt 67°C (153°F)
Brechungsindex 1.39
Menge 25 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1787023
Formelmasse 218.56
Reinheit (%) 94%