Learn More
Ethyl-2-chlor-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496306 1 g 1 Gramm
15406316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496306 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61158.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 188781-08-0 | C8H9ClN2O2 | 200.622 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein aktive pharmazeutische Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188781-08-0
Summenformel C8H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.622
MDL-Nummer MFCD03425963
InChI-Schlüssel XJNJPQSXRUJCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 21220624
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-4-Methylpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 200.62
Reinheit (%) 95%