missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-Chlor-5-Pyridylglyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11439280
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439280 1 g 1 Gramm
11449280 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11439280 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50157.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 902837-55-2 | Molecular Formula: C9H8ClNO3 | Molecular Weight: 213.617 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 902837-55-2
Summenformel C9H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.617
MDL-Nummer MFCD07781188
InChI-Schlüssel HRFPVENOVYSKHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 2-6-chloropyridin-3-yl-2-oxoacetate, ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloropyridin-3-yl oxo acetate, ethyl6-chloro-3-pyridylglyoxylate, ethyl 6-chloro-3-pyridinyl oxoacetate, 6-chloro-3-pyridylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2-6-chloro 3-pyridyl-2-oxoacetate
PubChem CID 42553168
IUPAC-Name Ethyl 2-(6-Chloropyridin-3-yl)-2-Oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-5-pyridylglyoxylate
Menge 1 g
Formelmasse 213.62
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.