Learn More
Ethyl-2-chlor-6-methylpyridin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447725
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447725 250 mg 250 Milligramm
11352959 1 g 1 Gramm
11362959 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27778.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3998-88-7
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.634
MDL-Nummer MFCD09842151
InChI-Schlüssel UMAAIDIASQFLTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylate, ethyl2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
PubChem CID 22625009
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-6-Methylpyridin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Siedepunkt 107°C (1.5 mmHg)
Menge 250 mg
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 97%