Learn More
Ethyl-2-chloracetoacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478667 500 g 500 Gramm
11468667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19810.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 609-15-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-15-4
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
MDL-Nummer MFCD00009141
InChI-Schlüssel RDULEYWUGKOCMR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 11858
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlor-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC(=O)C(Cl)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloroacetoacetate
Schmelzpunkt <-80°C
Dichte 1.182
Siedepunkt 200°C
Flammpunkt 54°C (180°F)
Prozentgehaltsbereich 0.96
Brechungsindex 1.4425
Menge 500 g
Beilstein 774278
Synonym ethyl 2-chloroacetoacetate, 2-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 2-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl alpha-chloroacetoacetate, ethyl-2-chloracetoacetate, 2-chloro-3-oxobutyric acid ethyl ester, ethyl2-chloroacetoacetate, 2-chloro-3-oxobutanoic acid, ethyl ester, ethyl2-chloro-3-oxobutanoate, ethyl 2-chloro-3-oxobutyrate
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit