Learn More
2-Chlornicotinsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474257 10 g 10 Gramm
11484257 50 g 50 Gramm
11494257 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20359.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Ethyl 2-chloronicotinate,is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-chlornicotinat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1452-94-4
Summenformel C8H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.607
MDL-Nummer MFCD00674129
InChI-Schlüssel PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
PubChem CID 2796614
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlorpyridin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloronicotinate
Menge 10 g
Formelmasse 185.61
Reinheit (%) 98%