Learn More
Ethyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056149
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15472329 250 mg 250 Milligramm
15452329 1 g 1 Gramm
15462329 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15472329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64914.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 89793-12-4 | C7H7ClN2O2 | 186.595 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89793-12-4
Summenformel C7H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.595
MDL-Nummer MFCD09863164
InChI-Schlüssel IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 10487815
IUPAC-Name Ethyl 2-Chlorpyrimidin-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Schmelzpunkt 52°C to 60°C
Siedepunkt 80°C (760 mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 142651
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest