Learn More
Ethyl 2-Cyanoacetoacetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390428
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390428 10 g 10 Gramm
11380428 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11390428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043792.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 634-55-9 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in the synthesis of fluorine-containing alkyl 2-cyano-3-oxocarboxylates and also in the syntheses of pyrazolo [1, 2-a] pyrazole and pyrazolo [5, 1-b] [1, 3] oxazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 634-55-9
Summenformel C7H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
MDL-Nummer MFCD00043487
InChI-Schlüssel NWOKVFOTWMZMHL-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-cyanoacetoacetate, ethyl 2-acetylcyanoacetate, ethyl a-cyanoacetoacetate, ethyl alpha-cyanoacetoacetate, butanoic acid, 2-cyano-3-oxo-, ethyl ester, ethyl2-acetylcyanoacetate, ethyl 2-cyano-3-oxo-butanoate, 2-cyanoacetoacetic acid ethyl ester, 2-cyano-3-oxo-butyric acid ethyl ester, zlchem 939
PubChem CID 136455
ChEBI CHEBI:51924
IUPAC-Name Ethyl-Cyano2-3-Oxobutanat
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 155.16
Physikalische Form Flüssigkeit