Learn More
Ethyl-2-dimethylaminomethylen-3-oxobutanoat, TRC
Artikelnummer. 30370237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370237 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370237 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9166252G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Summenformel C9 H15 N O3
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
SMILES CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
IUPAC-Name Ethyl (2E)-2-(Dimethylaminomethyliden)-3-Oxobutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Formelmasse 185.1052