Learn More
Ethyl 2-Ethoxymethylen-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465680
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465680 50 g 50 Gramm
11455680 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465680 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25927.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 571-55-1
Summenformel C9H11F3O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.178
MDL-Nummer MFCD02677683
InChI-Schlüssel XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 6185754
IUPAC-Name Ethyl (2E)-2-(Ethoxymethyliden)-4,4,4-Trifluor-3-Oxobutanoat
SMILES CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Dichte 1.235
Siedepunkt 80°C to 82°C (1 mmHg)
Flammpunkt 104°C (220°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 50 g
Formelmasse 240.18
Reinheit (%) 97%