Learn More
Ethyl-2-Ethylacetoacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493237
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15493237 25 g 25 Gramm
15403247 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15493237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22295.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 607-97-6 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-97-6
Summenformel C8H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.197
MDL-Nummer MFCD00039898
InChI-Schlüssel OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 79065
IUPAC-Name Ethyl2-Ethyl-3-Oxobutanat
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-ethylacetoacetate
Dichte 1.009
Siedepunkt 83°C to 85°C (10 mmHg)
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 25 g
Beilstein 636286
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 95%