Learn More
Furan-2-carbonsäureethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021536
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11401628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13909.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-99-3
Summenformel C7H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 140.138
MDL-Nummer MFCD00003237
InChI-Schlüssel NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11980
IUPAC-Name Ethylfuran-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-furoate
Schmelzpunkt 31°C to 36°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 195°C to 196°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Menge 25 g
Beilstein 2653
Merck Index 14,4307
Synonym ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 99%