Learn More
Ethyl 2-Hydroxyisobutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465617
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11465617 25 g 25 Gramm
11475617 100 g 100 Gramm
11485617 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11465617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23592.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-55-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-55-7
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00004458
InChI-Schlüssel GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-hydroxyisobutyrate, ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, ethyl 2-methyllactate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl ester, ethyl alpha-hydroxyisobutyrate, 2-methyllactic acid ethyl ester, ethyl, a-hydroxyisobutyrate, lactic acid, 2-methyl-, ethyl ester, unii-s1530mcv3x, ethyl-2-hydroxyisobutyrate
PubChem CID 6653
IUPAC-Name Ethyl-Hydroxy2-2-Methylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-hydroxyisobutyrate
Siedepunkt 149°C to 150°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 878308
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 98%