Learn More
Ethyl-Isocyanat2-3-Methylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11332387
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Unit Size:
10 Gramm
2 Gramm
Product Code. 11332387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09988.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5296-78-6
Summenformel C8H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD00078478
InChI-Schlüssel LXPOIQVGVGYFJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate,97, ethyl 2s-2-isocyanato-3-methylbutanoate
PubChem CID 7018875
SMILES CCOC(=O)C(N=C=O)C(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate
Siedepunkt 81°C to 82°C (3 mmHg)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.4275
Menge 2 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 1239965
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-isocyanato-3-methylbutanoat
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%