Learn More
Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455177 2.5 g 2.50 Gramm
11465177 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22597.88
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49773-24-2
Summenformel C7H14O2S
Molekulargewicht (g/mol) 162.247
MDL-Nummer MFCD00053099
InChI-Schlüssel JLURSSXMQSLZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-2-methylthio propionate, propanoic acid, 2-methyl-2-methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-methylthio propanoate, ethyl 2-methyl-2-methylsulfanyl propanoate, acmc-20al0x, ethyl 2-methylthio isobutyrate, 2-methyl-2-methylthio propionic acid ethyl ester, 2-methyl-2-methylthio-propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 3016499
IUPAC-Name Ethyl-2-methyl-2-methylsulfanylpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate
Menge 2.5 g
Formelmasse 162.25
Reinheit (%) 98%