Learn More
Ethyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340617 250 mg 250 Milligramm
10634405 1 g 1 Gramm
10462854 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340617 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42223CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32043-95-1
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.31
MDL-Nummer MFCD07346320
InChI-Schlüssel UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 7131013
IUPAC-Name Ethyl 2-Methyl-4-Phenyl-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 247.32
Reinheit (%) 97%