Learn More
Ethyl-2-morpholino-1,3-thiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10092174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092174 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10595764 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10092174 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62823DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 126533-95-7
Summenformel C10H14N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 242.293
MDL-Nummer MFCD09702412
InChI-Schlüssel OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
IUPAC-Name Ethyl 2-Morpholin-4-yl-1,3-Thiazol-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 242.3
Reinheit (%) 97%