Learn More
Ethyl-2-morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175165
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10537873 250 mg 250 Milligramm
10127762 1 g 1 Gramm
10012374 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10537873
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC24323CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 192817-79-1
Summenformel C13H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.283
MDL-Nummer MFCD06204497
InChI-Schlüssel UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
IUPAC-Name Ethyl 2-Morpholin-4-ylbenzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-morpholinobenzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 235.28
Reinheit (%) 97%