Learn More
Ethyl 2-Nitrobenzoylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10789438 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10789438 5 g 5 Gramm
10186397 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10789438
Marke: Thermo Scientific Acros 430040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 52119-39-8 | C11H11NO5 | 237.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52119-39-8
Summenformel C11H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 237.21
MDL-Nummer MFCD03424821
InChI-Schlüssel OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 2-nitrobenzoylacetate, acmc-1awhb, ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxo-propanoate, ethyl o-nitrobenzoylacetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-2-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl-acetate, ethyl 2-nitrobenzoyl acetate
PubChem CID 10561837
IUPAC-Name Ethyl3-(2-Nitrophenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
Schmelzpunkt 35.0°C to 36.0°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 237.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit