Learn More
Ethyl 2-Nitropropionat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398705 1 g 1 Gramm
11308715 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12261.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2531-80-8 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Ethyl 2-nitropropionate is used in the preparation of (-)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst, novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. It is used for enantioselective Michael reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl-2-nitropropionat wird verwendet zur Herstellung von (-)-trans-2,5-Dimethylprolin-ethylester mittels enantioselektiver Michael-Reaktion mit Methylvinylketon und modifiziertem Dihydrochinin als Katalysator, der neuartigen Stickstoff-15-markierten Nitron-Spin-Falle 5-Ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrrolin-N-Oxid ([15N]-EMPO) zum Nachweis von Superoxidanion und von 2-Ethan-nitroxycarbonyl-2. Es wird für enantioselektive Michael-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2531-80-8
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00024818
InChI-Schlüssel ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-nitropropionate, propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethyl alpha-nitropropionate, acmc-1ce4b, ethyl .alpha.-nitropropionate, propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 97978
IUPAC-Name Ethyl-2-nitropropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-nitropropionate
Dichte 1.13
Siedepunkt 190°C to 195°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.421
Menge 1 g
Beilstein 774734
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 96%