Learn More
Ethyl-2-oxopyrrolidin-3-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454298 1 g 1 Gramm
15464298 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57906.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36821-26-8 | Molecular Formula: C7H11NO3 | Molecular Weight: 157.169 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Empfohlene Lagertemperatur: Bei 2 bis 8 °C unter Schutzgas handhaben und lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36821-26-8
Summenformel C7H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.169
MDL-Nummer MFCD06796534
InChI-Schlüssel FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12699000
IUPAC-Name Ethyl 2-Oxopyrrolidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 95%