Learn More
Ethyl2-Pyridinacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 2-pyridineacetate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl-2-Pyridinacetat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und die Farbstoffherstellung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-pyridineacetate |
| Dichte | 1.084 |
| Siedepunkt | 69°C to 70°C (0.05 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.497 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 123817 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 165.19 |
| Reinheit (%) | 98% |