Learn More
Ethyl-2-(trifluoracetyl)propionat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate |
| CAS | 344-00-3 |
| Summenformel | C7 H9 F3 O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Ethyl-Trifluor4,4,4-2 -Methyl-3 -Oxobutanat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.14 |
| Formelmasse | 198.05 |