Learn More
Ethyl-2-(trifluoracetyl)propionat, TRC
Artikelnummer. 30385948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385948 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385948 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890940500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate
CAS 344-00-3
Summenformel C7 H9 F3 O3
Menge 500 mg
Synonym Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
InChI-Formel InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl-Trifluor4,4,4-2 -Methyl-3 -Oxobutanat
Molekulargewicht (g/mol) 198.14
Formelmasse 198.05