Learn More
Ethyl-2-(trifluormethyl)-4-methyl-5-pyrimidincarboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10595080 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10595080 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00183DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H9F3N2O2
Menge 1 g
Synonym ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI-Schlüssel LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
IUPAC-Name Ethyl 4-Methyl-2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-5-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 234.178
PubChem CID 10609709
Formelmasse 234.18
Reinheit (%) 97%