Learn More
Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC
Artikelnummer. 30377525
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30377525 25 mg -
30370975 10 mg -
30372720 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92463525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79199-61-4
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
Synonym (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
IUPAC-Name ethyl (2R,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1
Formelmasse 171.1259