Learn More
Ethyl-(2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoat-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049834
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049834 25 mg 25 Milligramm
17992606 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049834 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0134.030025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-(2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoat-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H19 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP), Tilidine Imp. D (EP), Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity D as Hydrochloride, Tilidine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Menge 25 mg
Formelmasse 257.1183 g/mol