Learn More
Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isochinolin-2-yl]-4-phenylbutanoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051243 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051243 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0628.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethyl-(2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isochinolin-2-yl]-4-phenylbutanoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate
CAS 103733-49-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H28 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Quinapril Hydrochloride Imp. D (EP), Quinapril Imp. D (EP), Quinapril USP Related Compound A, Quinapril USP RC A, Ethyl[3S-[2(R*),3a,11a beta]]-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetate, Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Quinapril Related Compound A, Quinapril Hydrochloride Impurity D, Quinapril Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3Cc4ccccc4C[C@H]3C2=O
IUPAC-Name ethyl-(2S)-2-[(3S,11aS)-3-methyl-1,4-dioxo-3,6,11,11a-tetrahydropyrazino[1,2-b]isochinolin-2-yl]-4-phenylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 420.5
Menge 25 mg
Formelmasse 420,2049 g/mol